Merck
BAF378570000
Mini-tubes strip
capacity 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥71,140
¥71,140
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥71,140
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
¥71,140
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 4800 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37857-0000
キャパシティ
1 mL
チューブ直径
6.2 mm
有効容積
1 mL
結合型
non-treated surface
関連するカテゴリー
詳細
Mini-Tubes provide an efficient and inexpensive way to perform pipetting operations with multi-channel pipettors of 4, 8, or 12 channels in various laboratory methods. Autoclavable at 121 °C (250 °F). Tolerates temperatures down to -40 °C.
  • 1 mL tubes in separable ′strip form′ for use with multichannel pipettors
  • Medical grade polypropylene resin construction
  • Easy to cut strip of tubes into individual tubes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)