Merck
BAF118470010
ポリプロピレンカーボイ、水栓付き
capacity 4 L (1 gal), polyethylene
別名:
Polyethylene carboy with spigot
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyethylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11847-0010
キャパシティ
4 L (1 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注水用のねじ込み式水栓を備えたカーボイです。水栓を付属のプラグと交換することにより、水の長期保存も可能です。キャップは刻み目が深く付けられていますので、開閉時のグリップが容易です。平坦な側面には、ラベルの貼付や油性マーカーでの書き込みが可能です。
  • 水栓を半回転して全開に
  • ポリエチレン製で、腐食性の酸やアルカリに対し耐性
  • 非常に厚みがありつつも、同サイズのガラス瓶よりも軽量
Use to dispense cleaning solutions, disinfectants, laboratory reagents, and intermediate phase mixtures and slurries for various manufacturing processes.
特徴および利点
  • Use to dispense cleaning solutions, disinfectants, laboratory reagents, and intermediate phase mixtures and slurries for various manufacturing processes.
  • Lightweight, durable polyethylene with extra-heavy walls for long life and dependability
  • Lighter than glass and easy to handle
  • Heavy knurling on cap provides excellent grip for opening and closing
  • Resistant to corrosive acids and alkalis
  • The spigot requires only half turn to open or close
  • Smooth sides accept adhesive labels and can be marked with most indelible markers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)