Merck
BAF116370008
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 250 mL (8 oz), polyethylene
別名:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
polyethylene
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11637-0008
キャップ直径
24 mm
キャパシティ
250 mL (8 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
特徴および利点
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP