Merck
B8875
Sigma-Aldrich
1-Benzylindole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13NO2
CAS番号:
分子量:
251.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)c1cn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C16H13NO2/c18-16(19)14-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)15-9-5-4-8-13(14)15/h1-9,11H,10H2,(H,18,19)
InChI Key
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ヒト骨髄芽球腫細胞に関する分化誘導薬および抗増殖薬であるインドール酢酸類縁体
  • 脂質過酸化およびスーパーオキシドアニオン生成のインヒビターであるインドールカルボキサミド誘導体
  • ヒアルロニダーゼインヒビターであるインドールカルボキサミド類
  • α-フコシダーゼインヒビターであるフコノジリマイシン誘導体
  • 選択的シクロオキシゲナーゼ2インヒビターであるインドール-2-カルボキサミド類およびインドール-3-カルボキサミド類
  • 抗ヒスタミン薬であるインドールアミド類
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B8875-250MG:
B8875-5G:
B8875-VAR:
B8875-1G:
B8875-BULK:
試験成績書(COA)