Merck
B74305
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-nitropropane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,000
About This Item
化学式:
BrC(CH3)2NO2
CAS番号:
分子量:
167.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
48 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.582 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO2/c1-3(2,4)5(6)7/h1-2H3
InChI Key
OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B74305-BULK:
B74305-25G:
B74305-VAR:
B74305-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N L Whitehouse et al.
Journal of dairy science, 100(12), 9585-9601 (2017-10-02)
Estimates of Lys bioavailability of rumen-protected Lys (RP-Lys) supplements are often obtained using in vitro or 2-step in situ techniques, with little to no data determining efficacy and bioavailability in vivo. The objective of this study was to further evaluate
D L Morris et al.
Journal of dairy science, 103(8), 7110-7123 (2020-06-09)
Hydrolyzed feather meal (HFM) is high in crude protein, most of which bypasses rumen degradation when fed to lactating dairy cows, allowing direct supply of AA to the small intestine. Compared with other feeds that are high in bypass protein