Merck
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
別名:
β-Tetralone hydantoin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2
CAS番号:
分子量:
216.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6352-BULK:
B6352-VAR:
B6352-100G:
B6352-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)