Merck
B37159
Sigma-Aldrich
2,3-ビス-(ブロモメチル)キノキサリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8Br2N2
CAS番号:
分子量:
315.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
152-156 °C (lit.)
SMILES記法
BrCc1nc2ccccc2nc1CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2/c11-5-9-10(6-12)14-8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B37159-BULK:
B37159-VAR:
B37159-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyuk-Joon Jeon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 489(2), 193-199 (2017-05-30)
Peroxiredoxins (Prxs) are highly conserved antioxidant enzymes and are implicated in multiple biological processes; however, their function in oocyte meiosis has not been studied. Here we show that inhibition of Prx I and II results in spindle defects, chromosome disorganization