Merck
B14809
Sigma-Aldrich
2-ベンゾイルチオフェン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8OS
CAS番号:
分子量:
188.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI Key
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B14809-1G:
B14809-5G:
B14809-VAR:
B14809-BULK:
試験成績書(COA)