Merck
B1126
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
別名:
NSC 30931
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO3
CAS番号:
分子量:
295.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-18(20)17-11-14-10-15(8-9-16(14)19-17)22-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,19H,2,12H2,1H3
InChI Key
DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • インドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼインヒビターであるインドリルエタノン類の合成に用いる反応剤
  • ヒスタミンH3レセプターインバースアゴニストの合成に用いる反応剤
  • 骨粗鬆症治療への適用可能性があるPPAR-γ結合薬の合成に用いる反応剤
  • 非ペプチド性グリコタンパク質IIB/IIIAインヒビターの合成に用いる反応剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1126-1G:
B1126-10G:
B1126-VAR:
B1126-BULK:
B1126-5G:
試験成績書(COA)