Merck
ALD00600
Sigma-Aldrich
Zhu-Yu Auxiliary
98%
別名:
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10ClNO3
CAS番号:
分子量:
155.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
利用可能性
available only in USA
mp
150-165 °C
SMILES記法
[Cl-].NOC(C)(C)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI Key
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The Zhu-Yu Auxiliary was reported by Jin-Quan Yu′s lab to be an effective auxiliary for the Pd(II)-catalyzed ß-C(sp3)-H(hetero)arylation of ketones.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00600-BULK:
ALD00600-VAR:
ALD00600-1G:
ALD00600-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.