Merck
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
別名:
2-Thiophenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FO2S2
CAS番号:
分子量:
166.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.509
密度
1.437 at 25 °C
SMILES記法
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChI Key
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
223.0 °F
引火点(℃)
106.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ALD00160-1G:
ALD00160-VAR:
ALD00160-BULK:
試験成績書(COA)