Merck
ALD00550
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-17
別名:
tert-Butyl 4-(1H-pyrazole-1-carbonyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate, SHI-17
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥48,360
¥48,360
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥48,360
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N4O3
CAS番号:
分子量:
294.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥48,360
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
SMILES記法
O=C(N1CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C14H22N4O3/c1-14(2,3)21-13(20)17-8-5-7-16(10-11-17)12(19)18-9-4-6-15-18/h4,6,9H,5,7-8,10-11H2,1-3H3
InChI Key
SREDUUSCWDQNQK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00550-BULK:
ALD00550-5MG:
ALD00550-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve
関連コンテンツ
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.