Merck
ALD00290
Sigma-Aldrich
Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinate
別名:
DMPS-Na
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NaO2S
CAS番号:
分子量:
158.19
UNSPSCコード:
41106514
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>200 °C
SMILES記法
CC(C)(C)CS(O[Na])=O
InChI
1S/C5H12O2S.Na/c1-5(2,3)4-8(6)7;/h4H2,1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
KLBOBKWDKHOXNX-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00290-500MG:
ALD00290-VAR:
ALD00290-100MG-KC:
ALD00290-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
リソースや時間の制約がある中で化学工業のニーズに応えるため迅速に(ヘテロ)芳香族骨格を多様化して、効率を確保します。