Merck
ALD00204
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3ClF2O4S
分子量:
256.61
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
160-165 °C
SMILES記法
FC1=C(S(=O)(F)=O)C=C(C(O)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C7H3ClF2O4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
MZQDRBXCSOVJDM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00204-10G:
ALD00204-1G:
ALD00204-BULK:
ALD00204-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.