アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
173-178 °C
SMILES記法
FS(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H8FNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HRQHLUBMODFETM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00176-1G:
ALD00176-10G:
ALD00176-VAR:
ALD00176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.