Merck
ALD00122
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
別名:
4′-Chloro-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8ClFO2S
分子量:
270.71
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
132-137 °C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C2
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)17(14,15)16/h1-8H
InChI Key
AHUWHTUOSQXYSU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00122-VAR:
ALD00122-BULK:
ALD00122-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)