Merck
ADE001063
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-エチル-3-ヨード-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥158,000
¥158,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥158,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrIN2
CAS番号:
分子量:
350.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥158,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CCc1[nH]c2ncc(Br)cc2c1I
InChI
1S/C9H8BrIN2/c1-2-7-8(11)6-3-5(10)4-12-9(6)13-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
GMOQJMWSCLYUJQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ADE001063-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)