Merck
ADE001042
Sigma-Aldrich
1-tert-ブチル 3-メチル 4-ホルミル-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-1,3-ジカルボキシラート
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥234,000
¥234,000
出荷予定日2025年5月04日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥234,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O5
CAS番号:
分子量:
304.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥234,000
出荷予定日2025年5月04日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
COC(=O)c1cn(C(=O)OC(C)(C)C)c2nccc(C=O)c12
InChI
1S/C15H16N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-7-10(13(19)21-4)11-9(8-18)5-6-16-12(11)17/h5-8H,1-4H3
InChI Key
GVFBOMUFVCYKOX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)