Merck
ADE000071
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-ヨード-1H-ピラゾロ[3,4-b]ピリジン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥166,000
¥166,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥166,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrIN3
分子量:
323.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥166,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Brc1n[nH]c2ncc(I)cc12
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-5-4-1-3(8)2-9-6(4)11-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI Key
OEANEIUBTNNXMW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)