Merck
A74602
Sigma-Aldrich
3-アミノフェニルスルホン
97%
別名:
3,3′-スルホニルジアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NC6H4)2SO2
CAS番号:
分子量:
248.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Aminophenyl sulfone is an amine based curing agent that facilitates the formation of heat resistant epoxy based adhesive system. It has an amine hydrogen equivalent weight of 62.[1][2]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A74602-BULK:
A74602-100G:
A74602-VAR:
A74602-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the adhesive properties of solid elastomer-modified novolac epoxy resin.
Gouri C, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 20(4), 305-314 (2000)
Effects of the structure of the aromatic curing agent on the cure kinetics of epoxy networks.
Grillet AC, et al.
Polymer, 30(11), 2094-2103 (1989)