Merck
A65700
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-メチルピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3
CAS番号:
分子量:
109.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
158-160 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A65700-BULK:
A65700-10G:
A65700-100G:
A65700-VAR:
A65700-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)