蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
23.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
712 °F
expl. lim.
18 %
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI Key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A28708-2.5L:
A28708-4X1L:
A28708-VAR:
A28708-1L:
A28708-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)