アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F
引火点(℃)
97 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A22602-100G:
A22602-BULK:
A22602-100ML:
A22602-25ML:
A22602-VAR:
A22602-25G:
試験成績書(COA)