Merck
N7524
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)ニッケル(II)
別名:
ジ(シクロペンタジエニル)ニッケル(II), ニッケロセン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,190
¥9,190
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,190
About This Item
化学式:
Ni(C5H5)2
CAS番号:
分子量:
188.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,190
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
組成
Ni, 20.0-31.5% EDTA titration
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この金属アルキルは、ハイブリッド有機-無機ポリマー分子層堆積物(MLD)の合成に使用される場合があります。[1]ビス(シクロペンタジエニル)ニッケル(Cp 2 Ni)は、NiO/カーボンナノチューブハイブリッドの原子層堆積(ALD)のためのNi前駆体として使用される場合があります。[2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N7524-BULK:
N7524-1G:4548173295350
N7524-VAR:
N7524-5G:4548173295367
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muhammad Hamid Raza et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(4), 4594-4606 (2020-01-15)
The gas-sensing properties and mechanism and the role of the shell thickness of structurally well-defined SnO2/NiO heterostructures are studied. One-dimensional (1D) SnO2/NiO core-shell nanowires (CSNWs) were produced by a two-step process; single-crystalline SnO2-core nanowires (NWs) were synthesized by vapor-liquid-solid (VLS)
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers.
George SM and Yoon B
Material Matters, 3(2), 34-37 null
Enhanced Catalytic Activity for Methanol Electro-oxidation of Uniformly Dispersed Nickel Oxide Nanoparticles?Carbon Nanotube Hybrid Materials.
Tong X, et al.
Small, 8(22), 3390-3395 (2012)
Patrick P Komane et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-03-29)
Currently, there is a lack of ultrasensitive diagnostic tool to detect some diseases such as ischemic stroke, thereby impacting effective and efficient intervention for such diseases at an embryonic stage. In addition to the lack of proper detection of the
資料
分子層堆積(MLD)はALDと同様に逐次の自己限定的表面反応に基づいており、有機および有機-無機ハイブリッドポリマーの精密な堆積が可能です。
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf