Merck
D80002
Sigma-Aldrich
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド
99%
別名:
DCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11N=C=NC6H11
CAS番号:
分子量:
206.33
Beilstein:
610662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI Key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DCCは、N,N'-ジシクロヘキシルカルボジイミドの略語です。これは、ペプチド合成でのカルボキシル基の活性化に利用されます。DCCの構造は、IRおよびRaman(ラマン)スペクトルデータに基づいて解析されています。これは、ポリ(ビニルアルコール)と遊離レブリン酸とのエステル化を媒介してポリ(ビニルアルコール- -ビニルレブリネート)を生成します。
アプリケーション
DCCは、
7-((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)ヘプタ-2,4-ジイン-1-オールとプロピオール酸とのエステル化を促進して、7-((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)ヘプタ-2,4-ジイン-1-イルプロピノエートを生成するために使用される場合があります。
これを使用して以下のものが合成できます:
  • 2-フェニルエテニル-および2-(4-ニトロフェニル)エテニルイソチオシアネートとの[2+2]環状付加を介した1,3‐チアゼテジン誘導体。
  • ベンゾイルイソチオシアネートとの[4+2]環状付加による1,3,5-オキサジアジン-4-チオン。
  • 芳香族(またはヘテロ芳香族)カルボン酸の存在下で、(N-イソシアニミノ)トリフェニルホスホランと反応させることによる立体障害型1,3,4-オキサジアゾール誘導体。
DCCは、チタネートナノチューブ-フタロシアニン(TiONts-Pc)ナノハイブリッドおよび7-((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)ヘプタ-2,4-ジイン-1-イルプロピノエートの製造に使用されています。
ペプチド合成用のカルボキシル基活性化剤
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D80002-BULK:
D80002-25G:
D80002-1KG-CH:
D80002-CH:
D80002-10KG:
D80002-1KG:
D80002-5KG:
D80002-VAR:
D80002-18KG:
D80002-500G:
D80002-100G:
D80002-15KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vibrational spectroscopy and DFT calculations of N,N'-dicyclohexylcarbodiimide.
Chowdhry BZ, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 42(2), 230-238 (2011)
Jones, J.
The Chemical Synthesis of Peptides, International Series of Monographs on Chemistry, 23 (1994)
Phthalocyanine-titanate nanotubes: a promising nanocarrier detectable by optical imaging in the so-called imaging window.
Paris J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(9), 6315-6322 (2015)
Svenja Bockelmann et al.
The Journal of biological chemistry, 285(49), 38304-38314 (2010-10-05)
The macrolactone archazolid is a novel, highly specific V-ATPase inhibitor with an IC(50) value in the low nanomolar range. The binding site of archazolid is presumed to overlap with the binding site of the established plecomacrolide V-ATPase inhibitors bafilomycin and
N,N-dicyclohexylcarbodiimide assisted synthesis and characterization of poly (vinyl alcohol-co-vinyl levulinate).
Wang, YM, et al.
Polymer, 46(23), 9793-9802 (2005)
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.