Merck
96170
Sigma-Aldrich
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
別名:
Z-glycinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OOCNHCH2CONH2
CAS番号:
分子量:
208.21
Beilstein:
2054564
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
136-139 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
InChI Key
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96170-5G:
96170-VAR:
96170-BULK:
96170-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)