Merck
95642
Sigma-Aldrich
ジアゾジメドン
≥98.0% (HPLC)
別名:
2-ジアゾ-5,5-ジメチル-1,3- -シクロヘキサンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
105-108 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-8(2)3-5(11)7(10-9)6(12)4-8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DMOYBIUAWCVPLF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95642-BULK-F:
95642-1G-F:
95642-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)