Merck
95029
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser-O-Bzl
≥95.0% (HPLC)
別名:
Boc-D-serine benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO5
CAS番号:
分子量:
295.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
InChI Key
BQADRZHPZVQGCW-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95029-1G-F:
95029-BULK-F:
95029-VAR-F:
95029-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)