Merck
94817
Sigma-Aldrich
1-Hexylpiperazine
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2
CAS番号:
分子量:
170.30
Beilstein:
7853961
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
94817-BULK-F:
94817-VAR-F:
94817-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)