Merck
94647
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxypiperidine
≥98.0% (TLC)
別名:
1-Boc-3-piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO3
CAS番号:
分子量:
201.26
Beilstein:
4180859
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
詳細
remark: may darken during storage without loss in purity
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
crystals
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94647-1G-F:
94647-5G-F:
94647-BULK-F:
94647-VAR-F:
試験成績書(COA)