Merck
94532
Sigma-Aldrich
1,4-ジオキサ-8-アザスピロ[4,5]デカン 塩酸塩
puriss., ≥99.5% (T)
別名:
4-ピペリドンエチレンアセタール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
179.64
Beilstein:
7304914
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (T)
フォーム
crystals
mp
193-197 °C
193-198 °C
SMILES記法
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI Key
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94532-BULK-F:
94532-VAR-F:
94532-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)