Merck
94394
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
別名:
Methyl-octadecyl-dimethoxysilane, Octadecyl-methyl-dimethoxysilane, Silane-ODM-dimethoxy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H46O2Si
CAS番号:
分子量:
358.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
InChI Key
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F
引火点(℃)
115 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94394-BULK-F:
94394-500G-F:4548173295817
94394-5KG-F:4548173295824
94394-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)