Merck
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyldiethylenetriamine
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
565.73
Beilstein:
1277399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
mp
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
InChI Key
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Building block for the synthesis of polyaza macrocycles
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93433-10G:
93433-50G:
93433-BULK:
93433-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)