Merck
933252
Sigma-Aldrich
FIB holder
Multiple FIB Grid Holder
別名:
FIB mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
Overall Dimensions: 22.5 x 29 x 13.5 mm (⅞" x 1⅛" x ⅝").
Pin: Standard 3.2 mm (⅛").
Material: Vacuum grade aluminum with brass thumbscrews.
アプリケーション
Larger size enables this FIB grid holder to handle multiple FIB grids of the same thickness. Can also be used to safely store FIB grids with thin section (lamellae) attached. Convenient brass thumbscrews make loading and unloading easy.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)