Merck
931659
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH
Novabiochem®, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24N2O6
CAS番号:
分子量:
448.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
crystals or chunks
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法的情報
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931659-500MG:
931659-BULK:
931659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)