Merck
93077
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-2-Amino-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10F3NO2
CAS番号:
分子量:
233.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
lumps
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI Key
IOABLDGLYOGEHY-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93077-BULK-F:
93077-VAR-F:
93077-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)