Merck
759317
Sigma-Aldrich
4,4,4,4′,4′,4′-Hexafluoro-DL-valine
97%
別名:
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 4,4,4,5,5,5-Hexafluoro-DL-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,000
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,000
About This Item
化学式:
(CF3)2CHCH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
225.09
Beilstein:
2416649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
196-217 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H5F6NO2/c6-4(7,8)2(5(9,10)11)1(12)3(13)14/h1-2H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
759317-VAR:
759317-BULK:
759317-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W H Vine et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(9), 1043-1047 (1981-09-01)
Gamma, gammma, gammma, gammma', gamma', gammma'-Hexafluorovaline and derivatives have been prepared and incorporated into angiotensin II by fragment condensation and solid-phase peptide synthesis. Hexafluorovaline derivatives showed general resistance toward various enzymatic digestions and the tendency to racemize extensively upon carboxyl
K H Hsieh et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(6), 1097-1100 (1987-06-01)
An improved synthesis of hexafluorovaline (Hfv) derivatives, i.e., DL-Hfv-OBzl and Boc-DL-Hfv, is described. Incorporation of hexafluorovaline into angiotensin resulted in [Sar1,Hfv8]AII and [Sar1,D-Hfv8]AII. At the nanogram/milliliter dose range, the L congener was 20-100 times more active as either angiotensin agonist