グレード
for electronic purposes
品質水準
詳細
Relative Evaporation rate: 2.57
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 2.8; SPh = 6.
for electronic purposes
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.05 wt. % acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP)
蒸発残留物質
≤0.05%
色
clear
粘度
8.1 cP(20 °C)
密度
0.965 at 25 °C (specific gravity)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This solvent blend consists of ethanol 20-30%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 10-20%.
アプリケーション
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929689-1L:
929689-BULK:
929689-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.