Merck
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitrophenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3N3O7
CAS番号:
分子量:
229.10
Beilstein:
3149687
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
品質
moistened with water
含みます
~40% water as stabilizer
mp
119-120 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI Key
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
92825-VAR:
92825-BULK:
92825-1G:
92825-5G:
試験成績書(COA)