Merck
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
technical, ≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N3Si3
CAS番号:
分子量:
255.54
Beilstein:
2055568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.482
密度
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
InChI Key
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
92803-BULK:
92803-VAR:
92803-250G:
92803-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1