Merck
92759
Sigma-Aldrich
tert-Butyl trimethylsilylacetate
≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20O2Si
CAS番号:
分子量:
188.34
Beilstein:
1930256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417
n20/D 1.418 (lit.)
bp
67 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI Key
HOHBQWITMXOSOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent for the synthesis of α,β-unsaturated esters[1]; Formation of β-keto esters[2][3]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
92759-VAR:
92759-5ML:
92759-BULK:
92759-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 2757-2757 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 2737-2737 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 1403-1403 (1974)