Merck
926698
Sigma-Aldrich
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, 1% in water (dispersion)
別名:
Mesoporous silica, Silica nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥48,800
¥48,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥48,800
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.22
¥48,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
1% in water (dispersion)
ポアサイズ
30 Å pore size
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase. MCM-41 nanoparticles have a wide range of unique features such as durability, high specific surface area, air tolerance, large and uniform pore size, and high thermal and mechanical stability.
アプリケーション
Their applications are consequences of their porous nature and robust chemical composition, which permit their use in many applications:
  • water treatment
  • gas processing
  • supported catalysis
  • drug delivery
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926698-BULK:
926698-VAR:
926698-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functionalized Ordered Mesoporous Silicas (MCM-41): Synthesis and Applications in Catalysis.
Martinez-Edo G, et al.
Catalysts, 8(12), 617-617 (2018)
Mesoporous MCM-41 material for hydrogen storage: A short review.
Tekkaya E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9789-9795 (2016)
Mesoporous Silica Nanoparticles for Bio-Applications.
Niculescu V, et al.
Frontiers in materials, 7 (2020)
資料
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。