Merck
925918
Sigma-Aldrich
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,280
¥33,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,280
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H24BrNO
CAS番号:
分子量:
470.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
¥33,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
190-198 (decomp)
SMILES記法
COC1=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4C(C5=C(C)C=CC=C5C)=C21.[Br-]
InChI
1S/C28H24NO.BrH/c1-19-11-9-12-20(2)26(19)27-22-15-7-8-16-23(22)29(21-13-5-4-6-14-21)24-17-10-18-25(30-3)28(24)27;/h4-18H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AIMWDQBPPADYLB-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
法的情報
Product of Solvias
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl
Christian Fischer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(9), 2436-2440 (2017-12-19)
Despite the manifold use of heterocyclic fluorophores, only a fraction of the desired dye diversity can be accessed by contemporary synthetic approaches. Herein, we describe a modular method that converts various carboxylic acid esters directly into a broad spectrum of