Merck
92458
Sigma-Aldrich
硫化トリメチレン
≥96.0% (GC)
別名:
チエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6S
CAS番号:
分子量:
74.14
Beilstein:
102383
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.510 (lit.)
n20/D 1.510
bp
94-94.5 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CSC1
InChI
1S/C3H6S/c1-2-4-3-1/h1-3H2
InChI Key
XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
92458-BULK:
92458-INTR:
92458-50ML:
92458-VAR:
92458-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Ran Lee et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(5), 1163-1167 (2017-01-15)
We have measured the high-resolution vibrational spectra of a thietane (trimethylene sulfide) cation in the gas phase by employing the vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization (VUV-MATI) spectroscopic technique. Peaks in the low-frequency region of the observed MATI spectrum of thietane
Rabi A Musah et al.
Plant physiology, 170(2), 1075-1089 (2015-12-15)
The roots of the shy plant Mimosa pudica emit a cocktail of small organic and inorganic sulfur compounds and reactive intermediates into the environment, including SO2, methanesulfinic acid, pyruvic acid, lactic acid, ethanesulfinic acid, propanesulfenic acid, 2-aminothiophenol, S-propyl propane 1-thiosulfinate