Merck
920428
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
別名:
PEG amine, Poly(ethylene) glycol amine, Polyethylene glycol, mPEG NH2, mPEG amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,380
¥10,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,380
About This Item
化学式:
CH3(OCH2CH2)nOCH2CH2CH2NH2
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.23
¥10,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
フォーム
semisolid
品質水準
分子量
average Mn 1,000 (by NMR)
white to off-white
Ω末端
amine
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
アプリケーション
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000 is a pegylation agent used to conjugate proteins to reduce immunogenicity and prolong serum half-life of proteins and enzymes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
920428-BULK:
920428-1G:
920428-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Ton J Dirks et al.
Bioconjugate chemistry, 20(6), 1129-1138 (2009-05-21)
The Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has recently proven to be a powerful synthetic tool in various fields of chemistry, including protein-polymer conjugation. In this article, we describe a fluorogenic CuAAC, which allows for efficient monitoring of protein-polymer conjugation. We show