product name
R2R Monolayer small grain CVD graphene on silicon wafer, 4 in diameter, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Growth method: roll-to-roll CVD
Wafer: SiO2 (300nm) Si
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
特徴
avg. no. of layers 1
シート抵抗
240 Ω/sq ±10%
サイズ
5 μm × 5 μm ± 10%, grain size
表面被覆率
surface coverage >98%
透過率
>97%
半導体特性
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
関連するカテゴリー
詳細
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
アプリケーション
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This small grain size product is made by transferring roll-to-roll CVD graphene onto silicon wafer. It is ready-to-use with low sheet resistance, and would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold, biosensors and chemically gated sensors.
保管および安定性
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920118-VAR:
920118-BULK:
920118-1EA:
試験成績書(COA)
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
東京大学の丸山茂夫教授に、1D ファンデルワールスヘテロ構造に関する最新の研究活動を紹介していただきました。オプトエレクトロニクスデバイスの多様な構成を詳細に考察し、今後の開発と応用に関する課題と展望を示します。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。