Merck
915378
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G6 Br
別名:
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,200
¥54,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H65BrF3O2PPd
分子量:
972.34
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥54,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CC=[C-](C=C1)[Pd+2]([Br-])[P](C=2C(OC)=CC=C(OC)C2C=3C(=CC(=CC3C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C45CC6CC(CC(C6)C4)C5)C78CC9CC(CC(C9)C7)C8
InChI
InChI=1S/C43H61O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;2-5H;1H;/q;-1;;+2/p-1
InChI Key
XSUZJQPIWXBVTH-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
AdBrettPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915378-100MG:
915378-BULK:
915378-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.