Merck
913774
Sigma-Aldrich
IEICO-4Cl
≥99%
別名:
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene 5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥47,000
¥47,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥47,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C114H114Cl4N4O4S4
CAS番号:
分子量:
1874.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
¥47,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Band gap: Eg=1.27 eV
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
dark
軌道エネルギー
HOMO -5.56 eV 
LUMO -4.23 eV 
SMILES記法
[s]1c(c(cc1\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)Cl)Cl)C/%14=C(C#N)C#N)OCC(CCCC)CC)c2[s]c3c(c2)C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c9[s]c(cc9OCC(CCCC)CC)\C=C%10/C(=O)c%11c(cc(c(c%11)Cl)Cl)C/%10=C(C#N)C#N)(c5ccc(cc5)CCCCCC)c4ccc(cc4
InChI Key
SVCAQTPUROMFDI-VMEYAEKKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
IEICO-4Cl is a transparent, low-bandgap non-fullerene acceptor. It is a chlorinated derivative of IEICO, which imparts it with a lower optical bandgap and lower energy levels.[1] The weak photon absorption in the visible spectrum of IEICO-4Cl, allows high-performance organic solar cells to be fabricated with outstanding transparency. Furthermore, changing the polymer acceptor pairing with IEICO-4Cl allows tuning of the color of the solar cell device fabricated.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
913774-BULK:
913774-100MG:
913774-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong Cui et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(43) (2017-10-05)
Semitransparent organic solar cells (OSCs) show attractive potential in power-generating windows. However, the development of semitransparent OSCs is lagging behind opaque OSCs. Here, an ultralow-bandgap nonfullerene acceptor, "IEICO-4Cl", is designed and synthesized, whose absorption spectrum is mainly located in the