詳細
Identity by (1H NMR)
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Br-].[Br-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
InChI Key
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
913111-50G:
913111-VAR:
913111-BULK:
913111-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ