Merck
913103
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2N2Zn
CAS番号:
分子量:
119.41
UNSPSCコード:
12352302
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+2
SMILES記法
N#[13C][Zn][13C]#N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913103-BULK:
913103-VAR:
試験成績書(COA)